Stampa…
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40782-1G OR40782-5G
APOSOR40782-1GEA 49.5 EUR
APOSOR40782-1G APOSOR40782-5G
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one 99%
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Formula: C₉H₉NOS
Peso molecolare: 179,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02660690
CAS Number: 30322-02-2