Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
OR40776-1G OR40776-5G
APOSOR40776-1GEA 114 EUR
APOSOR40776-1G APOSOR40776-5G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318704
CAS Number: 41034-52-0