Stampa…
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4077-1G OR4077-5G
APOSOR4077-1GEA 132 EUR
APOSOR4077-1G APOSOR4077-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride, grado tecnico
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClNO₂S₂
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052284
CAS Number: 151858-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III