Stampa…
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40751-10G OR40751-1G OR40751-5G
APOSOR40751-10GEA 519 EUR
APOSOR40751-10G APOSOR40751-1G APOSOR40751-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663998
CAS Number: 129295-31-4