Stampa…
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40739-1G OR40739-5G OR40739-25G
APOSOR40739-1GEA 26.1 EUR
APOSOR40739-1G APOSOR40739-5G APOSOR40739-25G
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂
Punto di fusione: 214…220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114063
CAS Number: 127946-77-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III