Stampa…
2-Aminofenolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline
OR40733-100G OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA 65.5 EUR
APOSOR40733-100G APOSOR40733-500G
2-Aminofenolo 99%
2-Aminofenolo
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di fusione: 170…175 °C
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007690
CAS Number: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III