Stampa…
2,2,2-Trichloroethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
OR40732-100G OR40732-500G
APOSOR40732-100GEA 94.5 EUR
APOSOR40732-100G APOSOR40732-500G
2,2,2-Trichloroethanol
2,2,2-Trichloroethanol
Formula: C₂H₃Cl₃O
Peso molecolare: 149,4 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C
Punto di fusione: 17,8 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004677
CAS Number: 115-20-8
EINECS: 204-071-0