Stampa…
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 69.8 EUR
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₃BrN₂S
Peso molecolare: 179,04 g/mol
Punto di fusione: 105…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00518965
CAS Number: 54044-79-0