Stampa…
Dietanolamina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Iminodietanolo
OR40730-2.5KG OR40730-500G
APOSOR40730-2.5KGEA 132 EUR
APOSOR40730-2.5KG APOSOR40730-500G
Dietanolamina 99%
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268…270 °C
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
EINECS: 203-868-0