Stampa…
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acrylamidophenylboronic acid, (3-Acrylamidophenyl)boronic acid
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 39.4 EUR
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₃
Peso molecolare: 191 g/mol
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09025755
CAS Number: 99349-68-5