Stampa…

Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR40713-100G OR40713-25G
APOSOR40713-100GEA 126 EUR
APOSOR40713-100G APOSOR40713-25G
Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride 95+%
Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 194,6607 g/mol
Punto di fusione: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04109481
CAS Number: 2243-58-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR