Stampa…
4-Bromo-o-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
OR40709-10G OR40709-25G
APOSOR40709-10GEA 93.1 EUR
APOSOR40709-10G APOSOR40709-25G
4-Bromo-o-anisaldehyde 98%
4-Bromo-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276823
CAS Number: 43192-33-2