Stampa…
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 19 EUR
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂
Peso molecolare: 237,13 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C/2mmHg
Densità: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000856
CAS Number: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8,II