Stampa…
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 248 EUR
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₅H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143224
CAS Number: 88529-80-0
UN: 3261
ADR: 8,III