Stampa…
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulphonyl chloride
OR4069-1G OR4069-5G
APOSOR4069-1GEA 98.9 EUR
APOSOR4069-1G APOSOR4069-5G
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄HCl₂NO₄S₂
Peso molecolare: 262,09 g/mol
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067978
CAS Number: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III