Stampa…
6-Chloroisatin 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Coroindoline-2,3-dione
OR40689-100G OR40689-25G
APOSOR40689-100GEA 321 EUR
APOSOR40689-100G APOSOR40689-25G
6-Chloroisatin 97+%
6-Chloroisatin
Formula: C₈H₄ClNO₂
Peso molecolare: 181,58 g/mol
Punto di fusione: 262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086347
CAS Number: 6341-92-0