Stampa…
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40683-25G OR40683-5G OR40683-1G
APOSOR40683-25GEA 0 EUR
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G APOSOR40683-1G
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride 99%
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Formula: C₁₆H₂₃ClO
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015030
CAS Number: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II