4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrIO Punto di ebollizione: 124…126 °C/2mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070743 CAS Number: 4897-68-1 |