Stampa…
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 14.7 EUR
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,9200 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779026
CAS Number: 689291-89-2