Stampa…
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40673-1G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 74.2 EUR
APOSOR40673-1G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,9200 g/mol
Punto di fusione: 111…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779025
CAS Number: 261903-03-1