Stampa…
1,5-Naphthyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Formula: C₈H₆N₂
Punto di ebollizione: 150…152 °C/54mmHg
Punto di fusione: 69…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039727
CAS Number: 254-79-5