Stampa…
6-Bromo-o-cresol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 241 EUR
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,0300 g/mol
Punto di ebollizione: 207…210 °C
Punto di fusione: 16,5 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907876
CAS Number: 13319-71-6