Stampa…
2-Bromo-5-iodophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Bromo-5-iodophenol 97%
2-Bromo-5-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907878
CAS Number: 932372-99-1