Stampa…
2,3-Xilenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 45.1 EUR
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xilenolo 98%
2,3-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Punto di ebollizione: 216…218 °C
Punto di fusione: 70…76 °C
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002227
CAS Number: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II