Acrolein diethyl acetal 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 120…125 °C Densità: 0,852 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 13 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009239 CAS Number: 3054-95-3 UN: 2374 ADR: 3,II |