Stampa…
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 328 EUR
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Peso molecolare: 344,4 g/mol
Punto di ebollizione: 208,4 °C
Densità: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11035888
CAS Number: 1429056-28-9