Stampa…
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
OR40654-100G OR40654-25G OR40654-5G
APOSOR40654-100GEA 120 EUR
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di fusione: 29…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09031772
CAS Number: 99548-54-6