Stampa…
3-Chloropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR40652-1G OR40652-25G OR40652-5G
APOSOR40652-1GEA 51 EUR
APOSOR40652-1G APOSOR40652-25G APOSOR40652-5G
3-Chloropicolinic acid
3-Chloropicolinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Peso molecolare: 157,56 g/mol
Punto di fusione: 131 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646325
CAS Number: 57266-69-0