Stampa…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 21.9 EUR
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formula: C₃₃H₄₉P
Punto di fusione: 185…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117682
CAS Number: 564483-18-7