Stampa…
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40649-1G OR40649-5G
APOSOR40649-1GEA 0 EUR
APOSOR40649-1G APOSOR40649-5G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₇IN₂
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669466
CAS Number: 21304-38-1