Stampa…
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 26.3 EUR
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,1684 g/mol
Punto di fusione: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093477
CAS Number: 3685-26-5