Stampa…
3-Nitrophthalonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 3-Nitro-1,2-dicyanobenzene, 3-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile
OR40623-100G OR40623-25G OR40623-500G
APOSOR40623-100GEA 45.2 EUR
APOSOR40623-100G APOSOR40623-25G APOSOR40623-500G
3-Nitrophthalonitrile 99%
3-Nitrophthalonitrile
Formula: C₈H₃N₃O₂
Peso molecolare: 173,13 g/mol
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191558
CAS Number: 51762-67-5