Stampa…
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 66.7 EUR
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Tetraetile ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
Punto di ebollizione: 168 °C
Densità: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009062
CAS Number: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III