Stampa…
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 256 EUR
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₅H₃BrO₂S
Peso molecolare: 207,041 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05865213
CAS Number: 24287-95-4