Stampa…
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116097
CAS Number: 6980-08-1