Stampa…
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40599-1G OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA 14.7 EUR
APOSOR40599-1G APOSOR40599-5G
4-Bromo-3-nitroaniline 98%
4-Bromo-3-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320678
CAS Number: 53324-38-2