Stampa…
Benzyl carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 26.1 EUR
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Benzyl carbamate 98%
Benzyl carbamate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007965
CAS Number: 621-84-1
EINECS: 210-710-4