Stampa…

Coronene

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Hexabenzobenzene

OR40595-1G OR40595-250MG
APOSOR40595-1GEA 220 EUR
APOSOR40595-1G APOSOR40595-250MG
Coronene
Coronene
Formula: C₂₄H₁₂
Peso molecolare: 300.36 g/mol
Punto di ebollizione: 525 °C
Punto di fusione: 428 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004134
CAS Number: 191-07-1
EINECS: 205-881-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR