Stampa…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G OR40593-10G
APOSOR40593-25GEA 731 EUR
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G APOSOR40593-10G
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 98%
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70,09 g/mol
Punto di ebollizione: 108…111 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190166
CAS Number: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II