Stampa…
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
OR40587-10G OR40587-5G
APOSOR40587-10GEA 43.7 EUR
APOSOR40587-10G APOSOR40587-5G
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,20 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 28…31 °C
Densità: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008194
CAS Number: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8,II