Stampa…
1,1,3-Trichloropropene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40579-1G OR40579-5G
APOSOR40579-1GEA 109 EUR
APOSOR40579-1G APOSOR40579-5G
1,1,3-Trichloropropene 97%
1,1,3-Trichloropropene
Formula: C₃H₃Cl₃
Peso molecolare: 145,41 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,3953 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013259
CAS Number: 2567-14-8
UN: 1993
ADR: 3,III