Stampa…
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 720 EUR
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃ClN₂O
Peso molecolare: 130,5300 g/mol
Punto di fusione: 195…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09743796
CAS Number: 4983-28-2