Stampa…
2,5-Dichlorobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 156 EUR
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264312
CAS Number: 3621-81-6