Stampa…
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40562-25G OR40562-100G OR40562-500G
APOSOR40562-25GEA 21.9 EUR
APOSOR40562-25G APOSOR40562-100G APOSOR40562-500G
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 98+%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Formula: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263184
CAS Number: 59572-10-0