Stampa…
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
OR40561-25G OR40561-5G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 256 EUR
APOSOR40561-25G APOSOR40561-5G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₇IO₃
Peso molecolare: 278,04 g/mol
Punto di fusione: 155…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664378
CAS Number: 15126-06-4