Stampa…
2,3,5-Trimethylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40560-100G OR40560-1KG OR40560-500G
APOSOR40560-100GEA 109 EUR
APOSOR40560-100G APOSOR40560-1KG APOSOR40560-500G
2,3,5-Trimethylphenol 98%
2,3,5-Trimethylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 230…231 °C
Punto di fusione: 92…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002228
CAS Number: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III