Stampa…
2-Hydroxy-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 125 EUR
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
2-Hydroxy-m-toluic acid
2-Hydroxy-m-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 163…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002448
CAS Number: 83-40-9
EINECS: 201-473-8