Stampa…
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 160…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656133
CAS Number: 2486-75-1