Stampa…
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR40543-1G OR40543-5G OR40543-10G
APOSOR40543-1GEA 118 EUR
APOSOR40543-1G APOSOR40543-5G APOSOR40543-10G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
Peso molecolare: 257,11 g/mol
Punto di fusione: >275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032270
CAS Number: 19075-59-3