Stampa…
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-methyloxazole-5-carboxylate
OR40536-1G OR40536-500MG
APOSOR40536-1GEA 87.3 EUR
APOSOR40536-1G APOSOR40536-500MG
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolecarboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolecarboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 170,1659 g/mol
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09028430
CAS Number: 79221-15-1